VWR®, Druppelflessen
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
215-3816EA 44.2 EUR
215-3816 215-3817 215-3818 215-3819 215-3820 215-3821 215-3822 215-3823 215-3824 215-3825 215-3826 215-3827 215-3828
VWR®, Druppelflessen
Flessen Druppelflessen
Natronkalkglas, bruin.
  • Goede chemische en fysische eigenschappen
  • Pipetkit niet inbegrepen
Bruin ter bescherming van lichtgevoelige stoffen. Met DIN 18 schroefdraad.