Kleuringsautomaat met coverslipper, Combistainer
Leverancier: SERMO INDUSTRIALISATION
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
COMBICOVER STAINERCOMBI
720-2931EA 0 EUR
720-2931 SERMSTAINERCOMBI
Kleuringsautomaat met coverslipper, Combistainer
Folie lijmmachines
Combistainer, een volledig geautomatiseerde kleuring en conus voor maximaal tien protocollen tegelijkertijd: vlekken, ontwassen en uitdrogen.
  • Aanraakscherm, wachtwoordbeveiliging
  • Geïntegreerde reagentia management software
  • Barcodelezer voor schuifprocesbeheer (USB-verbinding) (optioneel)
  • Handmatige schuifrekingang voor afdekking van IHC-dia's
  • Instelbaar xyleen doseervolume
  • Geautomatiseerde overdracht naar droogunit: geforceerde luchtdroogkamer tot zeven schuifrekken
Combistainer biedt automatiseringsfuncties voor histologielaboratoria in zowel kleuring- als coverlipping-toepassingen met KP Tape-film.
Capacity of Automated staining coverslipper:
Stainer: Three positions - Two slide racks of 20 slides
- Two drying stations of four racks
- Two water baths of four racks
- 27 staining troughs for two racks
Size of Automated staining coverslipper:
1178×769×660 mm (stainer) ;762×519×660 mm (taper)