VWR®, Spatels, T-vormig, standaarduitvoering
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
612-5498EA 182 EUR
612-5498 612-5499
VWR®, Spatels, T-vormig, standaarduitvoering
Uitstrijkspatels Celspatels
Deze steriele T-vormige PS spatels voor eenmalig gebruik zijn ontworpen voor het verspreiden en dispergeren van vloeistoffen over het oppervlak van agarcultuurplaten. Het ontwerp verzekert dat er een gelijke druk wordt verdeeld over de gehele lengte van de T-spatel dat in contact komt met het agaroppervlak.
  • Glad oppervlak voor verspreiding
  • Vooraf gesteriliseerd zodat ze niet geautoclaveerd of in een vlam gehouden moeten worden
  • Beschikbaar in individuele verpakking of in bulk (5 stuks per zak)