Probenehmer, zylindrisch, für pastöses Material
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
300-0171EA 42.2 EUR
300-0171
Probenehmer, zylindrisch, für pastöses Material
Monsternemers Monsterdompelaars
Monsternemer met zuiger, gemaakt van verchroomd messing, steriliseerbaar. Het uiteinde van de buis is scherp voor het doorprikken van dozen, balen of zakken met zachte pasteuze materialen.
Geschikt voor het verzamelen van vis en zacht deegachtig materiaal; voor gebruik in de cosmetische en chemische industrie.
Gebruikswijze: Na verwijdering uit de container wordt de sampler geleegd door de plunjer erdoor te drukken, waardoor het monster in een bekerglas of een andere geschikte monstercontainer wordt vrijgegeven.
Leveringsinformatie: Complete with an expelling plunger.