Handreinigingsschuimen, Solopol® GrittyFOAM
Leverancier: SC Johnson
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Solopol® GrittyFOAM
115-2087EA 186 EUR
115-2087
Handreinigingsschuimen, Solopol® GrittyFOAM
Huidverzorging Zepen en huidreinigingsmiddelen
Handreinigingsschuim met scrubmiddel om gemiddelde tot zware contaminatie van bijvoorbeeld oliën, vetten, carbon black, smeermiddelen te verwijderen. Voor gebruik in industriële omgevingen.
  • Contains non abrasive scrubbing agent
  • 3 ml of Solopol GrittyFOAM liquid transforms into 15 ml of foam, providing up to 47% more hand washes per litre compared to traditional hand cleansers
  • Formulation leaves hands feeling smooth and conditioned
  • Petroleum solvent-free, silicone-free, colourant-free
Opgelet: *De product(en) op deze pagina vallen buiten het toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2019/904