VWR®, Rekken voor centrifugebuizen, drijvend
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
525-0972EA 42.9 EUR
525-0972
VWR®, Rekken voor centrifugebuizen, drijvend
Rekken Tube Racks
Rek, PP, wit. Dit drijvende rek in 'open stijl' biedt buizen met maximaal contact met het water en een betere circulatie van het water rond de buizen, waardoor superieure temperatuurcontrole van monsters mogelijk is.
  • Duurzaam en corrosiebestendig
  • Gemakkelijk transporteren en stapelen
  • Werkt op een werkblad en drijft in een waterbad
  • Autoclaveerbaar met stoom bij 121 °C
De buizen worden stevig in het rek vastgehouden om ervoor te zorgen dat er geen 'pop-up'-buizen of 'floaters' voorkomen, terwijl het drukken van de poten van het rek op de bankbuizen omhoog komt, waardoor ze gemakkelijk kunnen worden verwijderd.