Monsternemer voor eenmalig gebruik, MultiDispo
Leverancier: BURKLE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5393-4440 5393-4441 5393-4450 5393-4451
300-0245EA 246 EUR
300-0245 300-0246 300-0247 300-0248
Monsternemer voor eenmalig gebruik, MultiDispo
Monsternemers Monsternemers voor eenmalig gebruik
Deze MultiDispo monsternemer voor eenmalig gebruik is geschikt voor monstername van meerdere lagen van het te bemonsteren materiaal.
  • Eenvoudig leeg te maken door de opening (Ø 14 mm) in de handgreep
  • Geproduceerd in een cleanroom
  • Kruisbesmetting wordt volledig geëlimineerd
Geschikt voor vrij vloeiende poeders en materialen met kleine korrelgrootte.