VWR® Chemisch bestendige overalls
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-8379EA 171 EUR
113-8379 113-8383 113-8384 113-8380 113-8381 113-8382
VWR® Chemisch bestendige overalls
Wegwerpkleding
Deze robuuste en toch lichtgewicht overall is gemaakt van een geoptimaliseerde non-woven PE-stof. Het zachtere gevoel en de open structuur bieden nog steeds voldoende Type 5- en 6-barrièrebescherming en blijven doorlaatbaar voor zowel lucht als vochtdamp.
  • Tweedelige capuchon, ritssluiting met overslag
  • Elastisch aan de polsen, de enkels, het gezicht en de taille (ingestikt)
  • Antistatische behandeling (EN 1149-1) - aan de buitenkant
  • Gestikte gele naden aan de buitenkant voor visuele identificatie en differentiatie
  • Biedt bescherming tegen radioactieve contaminatie (EN 1073-2)
Kleur: Wit
Gewicht: <180 g
Certificaten: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010. EN 13034:2005+A1:2009 EN 11495:2008 EN 10732:2002 Type 5/6, Kat. III.
Verpakking: Individueel verpakt, 25 stuks omwikkeld in kunststof.