Testsets, fosfaattest, voor Spectroquant®, Supelco®
Leverancier: MerckTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Alle Spectroquant®-testkits kunnen worden gebruikt met de Prove spectrofotometers en Nova 60/60A-instrumenten. Tests kunnen niet alleen worden gebruikt met spectrofotometers van Merck, maar ook met fotometers en spectrofotometers van andere leveranciers (programmeerdetails op aanvraag beschikbaar). Spectroquant®-celtestkits.
- Zeer gebruiksvriendelijke, gevalideerde methoden
- Alle benodigde reagentia voor de analyse bevinden zich in de cellen voor de meeste testparameters
- Het verpakkingsontwerp beschermt de cellen tegen temperatuurschommelingen en vocht tijdens opslag en transport
- De barcode op de cellen zorgt ervoor dat de juiste analysemethode wordt gekozen - waardoor fouten worden vermeden en het opstellen minder tijd kost
Spectroquant®-reagenstestkits
- Zeer stabiele, gebruiksklare reagensmengsels in een gebruiksvriendelijk ontwerp
- Vrije selectie van de juiste celindeling volgens het meetbereik
- Lange gebruiksduur van maximaal 3 jaar - bij kamertemperatuur
- Automatische selectie van de juiste methode met behulp van AutoSelector-barcode-identificatie
Opmerking: het in de onderstaande tabel opgegeven bereik verwijst naar de Prove- en Nova-instrumenten. Voor sommige testkits kan het meetbereik beschikbaar zijn voor de Spectroquant® Multy- en Move 100-instrumenten lager zijn.
*7 Deze methode is officieel erkend door de USEPA als een alternatieve methode om het volgende te onderzoeken:
*7-1 afvalwater
*7-2 drinkwater
*7-3 drinkwater respectievelijk afvalwater