Industriële handschoenen, uvex phynomic C3
Leverancier: UVEX
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6008006 6008007 6008008 6008009 6008010 6008011
112-4942EA 121 EUR
112-4942 112-4943 112-4944 112-4945 112-4946 112-4947
Industriële handschoenen, uvex phynomic C3
Handschoenen
De uvex phynomic is een ultralichte veelzijdige veiligheidshandschoen met goede snijbescherming (Niveau 3). De handschoenvoeringen uit polyamide, elastaan, HPPE en glas heeft een aqua-polymeer schuimcoating op de palm en vingertoppen.
  • De schuimcoating is uiterst flexibel, biedt een goede grip en laat geen sporen na op gevoelige oppervlakken
  • Uitstekende beweeglijkheid
  • Zeer hoog ademend vermogen
  • Versnellervrij en geschikt voor personen met een allergie
Ideaal voor precisiemontagewerk en precisiewerk. Geschikt voor gebruik in droge en licht vochtige omgevingen.
Certificaten: EN 388:2016 (4X43B)
Goedgekeurd voor voedselcontact
OEKO-Tex® Standard 100