Testsets, mangaantest, voor Spectroquant®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.00816.0001 1.14770.0001 1.14770.0002 1.01846.0001
1.00816.0001EA 147 EUR
1.00816.0001 1.14770.0001 1.14770.0002 1.01846.0001
Testsets, mangaantest, voor Spectroquant®
Milieutestkits
Alle Spectroquant®-testkits kunnen worden gebruikt met de Prove spectrofotometers en Nova 60/60A-instrumenten. Tests kunnen niet alleen worden gebruikt met spectrofotometers van Merck, maar ook met fotometers en spectrofotometers van andere leveranciers (programmeerdetails op aanvraag beschikbaar). Spectroquant®-celtestkits.
  • Zeer gebruiksvriendelijke, gevalideerde methoden
  • Alle benodigde reagentia voor de analyse bevinden zich in de cellen voor de meeste testparameters
  • Het verpakkingsontwerp beschermt de cellen tegen temperatuurschommelingen en vocht tijdens opslag en transport
  • De barcode op de cellen zorgt ervoor dat de juiste analysemethode wordt gekozen - waardoor fouten worden vermeden en het opstellen minder tijd kost
Spectroquant®-reagenstestkits
Highly stable, ready to use reagent mixtures in a user friendly design.
Free selection of appropriate cell format according to the measuring range.
Long shelf life up to 3 years.
All at room temperature.
Automatic selection of the correct method with help of AutoSelector barcode identification.
Opmerking: het in de onderstaande tabel opgegeven bereik verwijst naar de Prove- en Nova-instrumenten. Voor sommige testkits kan het meetbereik beschikbaar zijn voor de Spectroquant® Multy- en Move 100-instrumenten lager zijn.