Testsets, Silicaattest (kieselzuur), voor Spectroquant®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1.00857.0001 1.14794.0001 1.01813.0001
1.00857.0001EA 167 EUR
1.00857.0001 1.14794.0001 1.01813.0001
Testsets, Silicaattest (kieselzuur), voor Spectroquant®
Milieutestkits
Alle Spectroquant®-testkits kunnen worden gebruikt met de Prove spectrofotometers en Nova 60/60 A-instrumenten. Tests kunnen niet alleen worden gebruikt met spectrofotometers van Merck, maar ook met fotometers en spectrofotometers van andere leveranciers (programmeerdetails op aanvraag beschikbaar).
  • Zeer stabiele, gebruiksklare reagensmengsels in een gebruiksvriendelijk ontwerp
  • Vrije selectie van de juiste celindeling volgens het meetbereik
  • Lange gebruiksduur van maximaal 3 jaar - bij kamertemperatuur
  • Automatische selectie van de juiste methode met behulp van AutoSelector-barcode-identificatie
Opmerking: het in de onderstaande tabel opgegeven bereik verwijst naar de Prove- en Nova-instrumenten. Voor sommige testkits kan het meetbereik beschikbaar zijn voor de Spectroquant® Multy- en Move 100-instrumenten lager zijn.