Multi-parametersysteem, draagbaar, MultiLine® Multi 3510 IDS
Leverancier: WTW
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2FD350 2FD351 2FD353 2FD354 2FD35U
662-2135EA 1012 EUR
662-2135 662-2136 662-2137 662-2138 662-2139
Multi-parametersysteem, draagbaar, MultiLine® Multi 3510 IDS
Elektrochemische meters pH- en multiparametersystemen
Dit compacte, draagbare multi-parameterinstrument meet pH, geleidbaarheid en opgeloste zuurstof met intelligente digitale sensoren (IDS). De meter beschikt over een universeel meetkanaal voor verschillende parameters. Het robuuste, waterdichte ontwerp maakt de meter ideaal voor metingen op locatie en in het laboratorium.
  • Duidelijke menu's maken de bediening veilig en eenvoudig
  • MultiLab® Importer-software maakt gegevensverzameling via Excel® mogelijk
  • QSC-functie voor optimale opvolging van de sensorkwaliteit
  • Kalibreringsregistraties en extra informatie zijn