VWR®, Ruimzichtbril, Toronto
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR® Toronto
111-1840EA 7.9 EUR
111-1840
VWR®, Ruimzichtbril, Toronto
Ruimzichtbrillen
Omhullend, modern ontwerp levert een uitstekend panoramisch zicht en een hoog comfortniveau en maximale bescherming.
  • PC lens, PVC frame, polyester/rubberen hoofdband
  • Indirecte ventilatie
  • Opalescent frame voorkomt lichtreflectie
  • Ontworpen voor een optimale pasvorm op alle gezichtsvormen
  • Past op comfortabele wijze over de meeste brillen op sterkte
Certificaten: In overeenstemming met: EN 166:2001. Frame: EN166 3 4 9 BT CE. Lens: VWR® 1 BT 9.