VWR®, Veiligheidsbril, Rome
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Rome
111-1842EA 10.6 EUR
111-1842
VWR®, Veiligheidsbril, Rome
Brillen
Omhullende, beschermende bril die zowel modieus, goed passend en functioneel is.
  • De brillenpoten met verstelbare lengte zorgen ervoor dat de bril past op de verschillende gezichtsprofiel van de gebruikers
  • Licht, frameloos ontwerp voor een comfortabele en ideale pasvorm gedurende de hele dag
  • Zachte neusbrug voor extra comfort
  • Eenvoudige lensvervanging
Certificaten: Voldoet aan EN 166, EN 170; EN 166 FT CE (frame); VWR® 2C-1,2 1 FT (lens)