Rhodium 1% on alumina, powder, reduced
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
11769.09
11769.18
11769.09EA
340
EUR
11769.09
11769.18
Rhodium 1% on alumina, powder, reduced
Rhodium
CAS No.: 7440-16-6
MDL No.: MFCD00011201
Formule:
Rh MW: 102.9 g/mol Smeltpunt: 1960 Dichtheid: 12.41 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011201 CAS nummer: 7440-16-6 EINECS: 231-125-0 Merck Index: 12,08353 |