Palladium, black ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
00659.03 00659.06
00659.03EA 331 EUR
00659.03 00659.06
Palladium, black ≥99.9% (metals basis)
Palladium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: S.A. typically 20m2/g Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011167
Formule: Pd
MW: 106.420 g/mol
Dichtheid: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011167
CAS nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 3089
ADR: 4.1 II