Iron sulphide ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Purity: 99.9%
CAS No.: 12068-85-8
Molecular Formula: FeS2
Formula Weight: 119.98
Physical Form: -100 Mesh Powder
Density: 4.87
Odour: Odourless
Melting Point: 1171°
MDL No.: MFCD00064690
Formule:
FeS₂ Smeltpunt: 1171 °C Dichtheid: 4,87 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00064690 CAS nummer: 12068-85-8 EINECS: 235-106-8 |