Barium zirconate ≥99% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 12009-21-1
Molecular Formula: BaZrO3
Formula Weight: 276.53
Physical Form: 1-2 Micron Powder
Density: 5.52
Odour: Odourless
Melting Point: 2500°
MDL No.: MFCD00014189
Formule:
BaO₃Zr Smeltpunt: 2500 °C Dichtheid: 5,52 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014189 CAS nummer: 12009-21-1 EINECS: 234-546-8 |