Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Yttrium(III) hexafluoroacetylacetonate, Yttrium hexafluoroacetylacetonate
14717.03 14717.06
14717.03EA 48.5 EUR
14717.03 14717.06
Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
CAS No.: 18911-76-7 Molecular Formula: C15H3F18O6Y Formula Weight: 710.10 Physical Form: Crystalline Melting Point: 166-170° MDL No.: MFCD00064764
Formule: C₁₅H₃F₁₈O₆Y
MW: 710.10 g/mol
Smeltpunt: 166…170 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064764
CAS nummer: 18911-76-7