Lead(II)-2-ethylhexanoate
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Lead(II) 2-ethylhexanoate
36711.18 36711.30
36711.18EA 53.3 EUR
36711.18 36711.30
Lead(II)-2-ethylhexanoate
Lead(II)-2-ethylhexanoate
CAS No.: 301-08-6 Molecular Formula: C16H30O4Pb Formula Weight: 493.61 Physical Form: Viscous Liquid Density: 1.56 Odour: Odourless UN No.: UN3082 MDL No.: MFCD00014003
Formule: C₁₆H₃₀O₄Pb
MW: 493.61 g/mol
Dichtheid: 1.56
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014003
CAS nummer: 301-08-6
EINECS: 206-107-0
ADR: 9 III