Kiezelgel, granules ACS -6+18 Mesh desiccant, with indicator
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
36737.22
36737.36
36737.22EA
54.3
EUR
36737.22
36737.36
Kiezelgel, granules ACS -6+18 Mesh desiccant, with indicator
Kiezelgel
CAS No.: 7631-86-9
Physical Form: -6+18 Mesh Granules
Sensitivity: Hygroscopic
pH: 6.0
MDL No.: MFCD00011232
Formule:
SiO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011232 CAS nummer: 63231-67-4 EINECS: 231-545-4 Merck Index: 14,8490 |