Copper ≥99.9% (metals basis), tubing 3.175 mm (0.125 in) OD, 1.5 mm (0.059 in) ID
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
13471.RM 13471.RN
13471.RMEA 79.6 EUR
13471.RM 13471.RN
Copper ≥99.9% (metals basis), tubing 3.175 mm (0.125 in) OD, 1.5 mm (0.059 in) ID
Copper
Formule: Cu
MW: 63.55 g/mol
Kookpunt: 2595
Smeltpunt: 1083
Dichtheid: 8.94 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010965
CAS nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
Merck Index: 13,02545