Platinum 5% on alumina, paste 5R94
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Platinium
38318.14 38318.06
38318.14EA 357 EUR
38318.14 38318.06
Platinum 5% on alumina, paste 5R94
Platinum
CAS No.: 7440-06-4 Appearance: Black MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
MW: 195.08 g/mol
Kookpunt: 3827
Smeltpunt: 1769
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Merck Index: 12,07689