Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide ≥98% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
39169.03
39169.06
39169.03EA
36.5
EUR
39169.03
39169.06
Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide ≥98% (metals basis)
Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide
Purity: 98%
CAS No.: 288374-32-3
Molecular Formula: C22H44O6Sn
Formula Weight: 523.08
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00210604
Formule:
C₂₂H₄₄O₆Sn Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00210604 CAS nummer: 288374-32-3 |