Zirconium(IV) 2-ethylhexanoate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 97%
CAS No.: 2233-42-3
Molecular Formula: C32H60O8Zr
Formula Weight: 664.04
Flash Point:
Formule:
C₃₂H₆₀O₈Zr Vlampunt: >93 °C (199 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00072684 CAS nummer: 2233-42-3 EINECS: 218-776-6 |