Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(0)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
39233.02 39233.03
39233.02EA 93.3 EUR
39233.02 39233.03
Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(0)
Bis[1,2-bis(diphenylphosphino)ethane]palladium(0)
CAS No.: 31277-98-2 Molecular Formula: Pd[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2]2 Formula Weight: 903.25 Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive MDL No.: MFCD00009880
Formule: C₅₂H₄₈P₄Pd
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009880
CAS nummer: 31277-98-2