Zinc naphthenate 67% (10% Zn) in mineral spirits
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
39554.36
39554.A3
39554.36EA
98.8
EUR
39554.36
39554.A3
Zinc naphthenate 67% (10% Zn) in mineral spirits
Zinc naphthenate
CAS No.: 12001-85-3
Flash Point:
Formule:
2(C₁₁H₇O₂)·Zn Dichtheid: 1,01 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00147699 CAS nummer: 12001-85-3 UN: 1993 ADR: 3,III |