Cerium triiodide, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Cerium (III) iodide, Cerous iodide
Ampuled under argon
13641.03 13641.06 13641.14
13641.03EA 113 EUR
13641.03 13641.06 13641.14
Cerium triiodide, ultra dry ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Cerium triiodide
Formule: CeI₃
MW: 520.83
Kookpunt: 1400 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 766 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00049423
CAS nummer: 7790-87-6
EINECS: 232-228-3
Merck Index: 14,1999