Potassium hexachlororuthenate(IV) (metal basis) (≥25,3% Ru) ≥99.95%, Premion®
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
40399.03 40399.06
40399.03EA 79.1 EUR
40399.03 40399.06
Potassium hexachlororuthenate(IV) (metal basis) (≥25,3% Ru) ≥99.95%, Premion®
Potassium hexachlororuthenate(IV) (metal basis)
Purity: 99.95% CAS No.: 23013-82-3 Molecular Formula: K2RuCl6 Formula Weight: 391.99 Physical Form: Cystalline Powder MDL No.: MFCD00050159
Formule: K₂RuCl₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00050159
CAS nummer: 23013-82-3
EINECS: 245-381-6
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable