Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 10,000-26,000 86-89, molecular weight_low, hydrolysed
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: PVOH, PVA, Mowiol®
41238.14 41238.22 41238.36
41238.14EA 21.6 EUR
41238.14 41238.22 41238.36
Polyvinyl alcohol, M.W. ∼ 10,000-26,000 86-89, molecular weight_low, hydrolysed
Polyvinyl alcohol
CAS No.: 9002-89-5 Molecular Formula: [-CH2CH(OH)-]n Odour: Odourless MDL No.: MFCD00081922
Formule: [-CH₂CH(OH)-]n
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081922
CAS nummer: 9002-89-5