Strontium tungsten oxide ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
41899.14
41899.22
41899.14EA
92.9
EUR
41899.14
41899.22
Strontium tungsten oxide ≥99.9% (metals basis)
Strontium tungsten oxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 13451-05-3
Molecular Formula: O4SrW
Formula Weight: 335.46
Physical Form: -200 Mesh Powder
Density: 6.187
Appearance: White
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049562
Formule:
O₄SrW Dichtheid: 6,187 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00049562 CAS nummer: 13451-05-3 EINECS: 236-617-9 |