Poly(vinylbenzyl chloride)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
43067.09
43067.18
43067.04
43067.09EA
128
EUR
43067.09
43067.18
43067.04
Poly(vinylbenzyl chloride)
Poly(vinylbenzyl chloride)
CAS No.: 9080-67-5
Molecular Formula: -[CH2CH(C6H4CH2Cl-]n
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00135445
Formule:
-[CH₂CH(C₆H₄CH₂Cl-]n Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00135445 CAS nummer: 9080-67-5 |