1,6-Bis(acryloyloxy)hexane ≥99% stabilised
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Stabilisatie:
Stabilised with hydroquinone (HQ) 90 ppm
43203.30
43203.18
43203.30EA
180
EUR
43203.30
43203.18
1,6-Bis(acryloyloxy)hexane ≥99% stabilised
1,6-Bis(acryloyloxy)hexane
Stab. with 90ppm hydroquinone
Purity: 99%
CAS No.: 13048-33-4
Molecular Formula: [H2C=CHCO2(CH2)3]2
Formula Weight: 226.28
Flash Point:
Formule:
C₁₂H₁₈O₄ Dichtheid: 1,010 Vlampunt: >110 °C (>230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008631 CAS nummer: 13048-33-4 EINECS: 235-921-9 |