Poly(methyl-3,3,3-trifluoropropylsiloxane), M.W. 14,000
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
43230.22
43230.14
43230.06
43230.22EA
222
EUR
43230.22
43230.14
43230.06
Poly(methyl-3,3,3-trifluoropropylsiloxane), M.W. 14,000
Poly(methyl-3,3,3-trifluoropropylsiloxane)
CAS No.: 63148-56-1
Molecular Formula: [-Si(CH3)(CH3CH2CF3)O-]n
Flash Point: 315°(599°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.30
Refractive Index: 1.383
MDL No.: MFCD00241477
Applications: Fluorosilicone lubricant
Formule:
[-Si(CH₃)(CH₃CH₂CF₃)O-]n Dichtheid: 1.30 Vlampunt: 315 °C (599 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00241477 CAS nummer: 63148-56-1 |