Ethyl 2-cyanoacetoacetate
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Ethyl2-acetylcyanoacetate
43792.09 43792.04
43792.09EA 146 EUR
43792.09 43792.04
Ethyl 2-cyanoacetoacetate
Ethyl-2-cyanoacetoacetate
CAS No.: 634-55-9 Molecular Formula: C2H5OOCCH(CN)COCH3 Formula Weight: 155.16 Physical Form: Liquid UN No.: UN3276 MDL No.: MFCD00043487
Formule: C₇H₉NO₃
MW: 155.153 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043487
CAS nummer: 634-55-9
ADR: 6.1 III