Silver plating solution ∼28,7 g/l (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
44067.AK 44067.K2
44067.AKEA 47.3 EUR
44067.AK 44067.K2
Silver plating solution ∼28,7 g/l (metals basis)
Silver plating solution
UN No.: UN1935 MDL No.: MFCD00003397
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003397
UN: 1935
ADR: 6.1,II