Platinum 5% on alumina, powder, reduced
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Platinium
44222.14 44222.22 44222.06
44222.14EA 478 EUR
44222.14 44222.22 44222.06
Platinum 5% on alumina, powder, reduced
Platinum
CAS No.: 7440-06-4 MDL No.: MFCD03458043
Formule: Pt
MW: 195.08 g/mol
Kookpunt: 3827
Smeltpunt: 1769
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4
Merck Index: 12,07689