Ethyl hydrogen malonate ≥90%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Mono-Ethyl malonate, 3-Ethoxy-3-oxopropanoic acid
44692.06
44692.14
44692.22
44692.36
44692.06EA
37.7
EUR
44692.06
44692.14
44692.22
44692.36
Ethyl hydrogen malonate ≥90%
Ethyl hydrogen malonate
Purity: 90+%
CAS No.: 1071-46-1
Molecular Formula: C5H8O4
Formula Weight: 132.12
Flash Point:
Formule:
C₅H₈O₄ Kookpunt: 106 °C (3 mmHg) Dichtheid: 1,119 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00020490 CAS nummer: 1071-46-1 EINECS: 213-992-7 |