5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
44815.02
44815.04
44815.09
44815.02EA
143
EUR
44815.02
44815.04
44815.09
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine ≥98%
5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)thymidine
Purity: 98+%
CAS No.: 40615-39-2
Molecular Formula: C31H32N2O7
Formula Weight: 544.60
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00010113
Formule:
C₃₁H₃₂N₂O₇ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010113 CAS nummer: 40615-39-2 EINECS: 255-003-1 |