Chlorobis(cyclooctene)iridium(I) dimer (∼42,9% Ir)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Chlorobis(cyclooctene)iridium(I)dimer
44966.06 44966.03
44966.06EA 1645 EUR
44966.06 44966.03
Chlorobis(cyclooctene)iridium(I) dimer (∼42,9% Ir)
Chlorobis(cyclooctene)iridium(I) dimer
CAS No.: 12246-51-4 Molecular Formula: C32H56Cl2Ir2 Formula Weight: 896.00 MDL No.: MFCD00213465
Formule: C₃₂H₅₆Cl₂Ir₂
MW: 896.134 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00213465
CAS nummer: 12246-51-4