[1,4-Bis(diphenylphosphino)butane]palladium(II) dichloride (17,6% Pd)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
44971.03
44971.06
44971.03EA
132
EUR
44971.03
44971.06
[1,4-Bis(diphenylphosphino)butane]palladium(II) dichloride (17,6% Pd)
[1,4-Bis(diphenylphosphino)butane]palladium(II) dichloride
CAS No.: 29964-62-3
Molecular Formula: C28H28Cl2P2Pd
Formula Weight: 603.80
Physical Form: Lump
MDL No.: MFCD02093437
Formule:
C₂₈H₂₈Cl₂P₂Pd Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02093437 CAS nummer: 29964-62-3 |