Aluminiumoxid supergeactiveerd zuur Grade I
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
46065.A1 46065.30
46065.A1EA 260 EUR
46065.A1 46065.30
Aluminiumoxid supergeactiveerd zuur Grade I
Aluminium oxide superactivated acidic
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Physical Form: 50-200 Micron APS Powder Refractive Index: 1.765 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2045° Boiling Point: 2980° MDL No.: MFCD00003424
Formule: Al₂O₃
Kookpunt: 2980 °C
Smeltpunt: 2045 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003424
CAS nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Merck Index: 14,356