Platinum ≥99.9% (metals basis), amorphous powder APS 2.0-8.0 micron
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Platinium
47145.03 47145.06
47145.03EA 356 EUR
47145.03 47145.06
Platinum ≥99.9% (metals basis), amorphous powder APS 2.0-8.0 micron
Platinum
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: S.A. 0.5-1.5m2/g, Tap density 0.5-2.5g/cm3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formule: Pt
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011179
CAS nummer: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
ADR: 4.1,II