Iridium, zwart ≥99.95% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
47150.ME 47150.04 47150.09
47150.MEEA 408 EUR
47150.ME 47150.04 47150.09
Iridium, zwart ≥99.95% (metals basis)
Iridium
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-88-5 Physical Form: S.A. 20-30m2/g Appearance: Black UN No.: UN3089 MDL No.: MFCD00011062
Formule: Ir
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011062
CAS nummer: 7439-88-5
EINECS: 231-095-9
UN: 3089
ADR: 4.1,III