Gold ≥99.999% (metals basis), wire, Premion® Ø 0.5 mm (0.02 in), annealed
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
47160.BS
47160.BW
47160.CB
47160.BSEA
125
EUR
47160.BS
47160.BW
47160.CB
Gold ≥99.999% (metals basis), wire, Premion® Ø 0.5 mm (0.02 in), annealed
Gold
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-57-5
Physical Form: ≈3.79g/m
Appearance: Gold
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003436
Formule:
Au Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003436 CAS nummer: 7440-57-5 EINECS: 231-165-9 |