Dibismuth triselenide ≥99.995% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
47198.03 47198.06
47198.03EA 47.5 EUR
47198.03 47198.06
Dibismuth triselenide ≥99.995% (metals basis)
Dibismuth triselenide
Purity: 99.999% CAS No.: 12068-69-8 Molecular Formula: Bi2Se3 Formula Weight: 654.84 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 6.82 Melting Point: 710° UN No.: UN3283 MDL No.: MFCD00014200
Formule: Bi₂Se₃
MW: 654.84 g/mol
Smeltpunt: 710 °C
Dichtheid: 6.82
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014200
CAS nummer: 12068-69-8
EINECS: 235-104-7
UN: 3283
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,1278