Aluminum silicon ≥99% (metals basis), powder -325 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
88322.22
88322.36
88322.22EA
109
EUR
88322.22
88322.36
Aluminum silicon ≥99% (metals basis), powder -325 mesh
Aluminum silicon
Purity: 99%
CAS No.: 11145-27-0
Molecular Formula: Al:Si; 88:12 wt%
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
UN No.: UN1398
MDL No.: MFCD00143595
Formule:
Al:Si (88:12%) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00143595 CAS nummer: 11145-27-0 UN: 1398 ADR: 4.3,III |