6-Chlorothiochroman-4-one 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A10304.03
A10304.06
A10304.03EA
24.8
EUR
A10304.03
A10304.06
6-Chlorothiochroman-4-one 98%
6-Chlorothiochroman-4-one
Purity: 98%
CAS No.: 13735-12-1
Molecular Formula: C9H7ClOS
Formula Weight: 198.67
Melting Point: 65-69°
Beilstein Reference: 124621
MDL No.: MFCD00052997
Formule:
C₉H₇ClOS Smeltpunt: 65…69 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052997 CAS nummer: 13735-12-1 |