3-Chloropropanesulphonyl chloride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A10631.09
A10631.18
A10631.30
A10631.09EA
81.9
EUR
A10631.09
A10631.18
A10631.30
3-Chloropropanesulphonyl chloride ≥98%
3-Chloropropanesulphonyl chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 1633-82-5
Molecular Formula: C3H6Cl2O2S
Formula Weight: 177.05
Flash Point:
Formule:
C₃H₆Cl₂O₂S Kookpunt: 70 °C (0,5 mmHg) Dichtheid: 1,456 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007463 CAS nummer: 1633-82-5 EINECS: 216-646-3 ADR: 8,II |